Learn More
Sal sódica de zincón, MP Biomedicals™
Código de producto. 11489801 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489801 1 g -
11499801 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489801 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215831701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
CAS 62625-22-3
Fórmula molecular C20H16N4NaO6S
Peso molecular (g/mol) 463.42
Clave InChI IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Sinónimo 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene
PubChem CID 131856391
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zincon Sodium Salt
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.4
Forma física Solid