Learn More
Sal monosódica de cincón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471307 25 g 25 g
11451307 1 g 1 g
11461307 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24256.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.46€
    400.65€ / 25 g
    Ahorro 81.81€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62625-22-3 | C20H16N4NaO6S | 463.42 g/mol
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal monosódica de cincón es un indicador colorimétrico utilizado en la determinación espectrofotométrica del zinc, mercurio y cobre. Además, se utiliza para el análisis por inyección en flujo automatizado del zinc.
Solubilidad
Soluble en álcali acuoso. Ligeramente soluble en agua y alcohol. Insoluble en otros disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-22-3
Fórmula molecular C20H16N4NaO6S
Peso molecular (g/mol) 463.42
Número MDL MFCD00064385
Clave InChI IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
PubChem CID 131856391
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Specifications
Nombre del producto químico o material Zincon monosodium salt
Punto de fusión ∼203°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3872699
Información de solubilidad Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.42
compliance-icons
Product Identifier
  • Zincon monosodium salt
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zincon monosodium salt