Learn More
ZINC00881524, MedChemExpress
Código de producto. 16474556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474556 100 mg 100 miligramos
16453308 10 mg 10 miligramos
16439846 50 mg 50 miligramos
16422716 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101244
MedChemExpress ZINC00881524 is a ROCK inhibitor.
ZINC00881524 is a ROCK inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZINC00881524
CAS 557782-81-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N2O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (788.52 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=C(CCC3=C2C=CC=C3)S1)CC4=CC=C(OC)C(OC)=C4
Peso molecular (g/mol) 380.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.46
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease