Learn More
Alambre de cinc, 3,18 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
50 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305938 10 m 10 metros
11395928 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010435.G6
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Aspecto Gray wire
Cantidad 10 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈57,3g/m