Learn More
Alambre de cinc, 0,5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,994 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316408 5 m 5 metros
11306408 1 m 1 metro
11396398 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11316408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012054.G5
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia, Puratronic™
Densidad ≈1.40g/m
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.994%