Learn More
Alambre de cinc, 99,994% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc |
| Color | Gris |
| Aspecto | Gray wire |
| Cantidad | 10 m |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.994% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈0,35g/m |