Learn More
Alambre de cinc, 0,25 mm de diámetro, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Zinc |
| Nombre de nota | 0.25mm (0.01 in.) Dia. |
| Densidad | 7.14 |
| Cantidad | 1 m |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99+% (metals basis) |
| Formulario | Alambre |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.38 |