Learn More
Undecilenato de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Undecylenate |
| CAS | 557-08-4 |
| Fórmula molecular | C22 H38 O4 Zn |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Zinc Salt (2:1) 10-Undecenoic Acid, Zinc 10-Undecenoate, Mycoseptin, Tineafax, Zinc 10-Undecenoate (7Ci), Zinc Salt (8Ci,9Ci)10-Undecenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Zn+2].[O-]C(=O)Ccccccccc=C.[O-]C(=O)Ccccccccc=C |
| Nombre IUPAC | zinc; UNDEC-10-enoate |
| Peso molecular (g/mol) | 431.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.2062 |