Learn More
Trifluoroacetato de zinc hidratado, TRC
Código de producto. 30450588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450588 1 g -
30450051 100 mg 100 miligramos
30456911 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ2179851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207801-31-8
Fórmula molecular Zn(CF3COO)2 . xH2O
Peso molecular (g/mol) 309.4
Nombre IUPAC zinc;2,2,2-trifluoroacetato;hidrato
SMILES O.[Zn+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Trifluoroacetate Hydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.9098