Learn More
Hidrato de trifluoroacetato de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363467 25 g 25 g
11353467 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018686.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 207801-31-8 | C4F6O4Zn | 291.41 g/mol
Zinc trifluoroacetate hydrate is useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207801-31-8
Fórmula molecular C4F6O4Zn
Peso molecular (g/mol) 291.41
Número MDL MFCD00061595
Clave InChI VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc trifluoroacetate hydrate, acmc-1ch94, zinc trifluoroacetate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditrifluoroacetate
PubChem CID 57375648
Nombre IUPAC zinc;2,2,2-trifluoroacetato;hidrato
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc trifluoroacetate hydrate
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.40 (Anhydrous)
Forma física Polvo/trozos