Learn More
Tetrafluoroborato de cinc hidrato, < 18 % Zn, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324939 10 g 10 g
11314939 50 g 50 g
11304939 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 085124.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27860-83-9 | B2F8Zn | 238.99 g/mol
Zinc tetrafluoroborate hydrate is used as a precursor for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties. Further, it serves as a mild catalyst for epoxide ring opening with amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27860-83-9
Fórmula molecular B2F8Zn
Peso molecular (g/mol) 238.99
Número MDL MFCD00150371
Clave InChI BUMIVIYHDVNOQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc tetrafluoroborate hydrate, 2bf4.zn.h2o, zinc tetrafluoroborate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditetrafluoroborate, zinc 2+ ion hydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, zinc 2:1 , hexahydrate 9ci
PubChem CID 16212112
SMILES [Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Tetrafluoroborate
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Nombre IUPAC cinc;ditrafluoroborato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.98 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc tetrafluoroborate hydrate