Learn More
Telururo de cinc, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448610 5 g 5 g
11468610 25 g 25 g
11458610 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448610 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044412.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1315-11-3 | TeZn | 192.98 g/mol
Zinc telluride can be easily doped, and for this reason it is one of the more common semiconducting materials used in optoelectronics. ZnTe is important for development of various semiconductor devices, including blue LEDs, laser diodes, solar cells, and components of microwave generators. It can be used for solar cells, for example, as a back-surface field layer and p-type semiconductor material for a CdTe/ZnTe structure[6] or in PIN diode structures. The material can also be used as a component of ternary semiconductor compounds.Zinc telluride together with lithium niobate is often used for generation of pulsed terahertz radiation in time-domain terahertz spectroscopy and terahertz imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315-11-3
Fórmula molecular TeZn
Peso molecular (g/mol) 192.98
Número MDL MFCD00043079
Clave InChI NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 3362486
Nombre IUPAC telanilidenocinc
SMILES [Zn]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc telluride
Punto de fusión 1240°C
Color Rojo
Forma física Polvo de malla -140
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,10162
Información de solubilidad It decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.97
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Índice de refracción 3.56
Densidad 5.9 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc telluride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc telluride