Learn More
Sulfato de cinc, Reagecon™
Código de producto. 11533032 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11533032 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11533032 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ZS011
Especificaciones
Cantidad 1 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1mol/L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ZINC SULPHATE 0.1M (0.1N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa-andhepta hydrate)