Learn More
Sulfuro de cinc, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10763811 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763811 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10763811
Marca: Fisher Chemical Z/1700/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1314-98-3
Color Blanco
pH 5 to 5.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular SZn
Número MDL MFCD00011301
Sinónimo zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
Clave InChI DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Zn++]
Nombre IUPAC sulfanilidenocinc
Peso molecular (g/mol) 97.44
PubChem CID 14821
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.44g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo