Learn More
Sulfuro de cinc, 99,99 %, (base de trazas metálicas), < 10 micrómetros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667212 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10076143 25 g Frasco de vidrio 25 g
10425485 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10667212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223651000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-98-3
Fórmula molecular SZn
Peso molecular (g/mol) 97.44
Número MDL MFCD00011301
Clave InChI DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfide
Nombre de nota 99.99%, <10 microns
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal ZnS
Índice Merck 15, 10360
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Nombre IUPAC sulfanilidenocinc
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.44
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales