Learn More
Sulfuro de cinc, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379227 10 g 10 g
11369227 50 g 50 g
11359227 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040091.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado en material luminiscente, material óptico infrarrojo, semiconductor, como pigmento, se utiliza como ventana para óptica visible y óptica infrarroja.
Used in Luminescent material, infra red optical material, semiconductor, as a pigment, used as a window for visible optics and infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-98-3
Fórmula molecular SZn
Peso molecular (g/mol) 97.44
Número MDL MFCD00011301
Clave InChI DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfide
Punto de fusión 1700°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% metal basis
Información de solubilidad soluble in acids,insoluble in water.
Nombre IUPAC sulfanilidenocinc
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.43
Olor Odorless
Densidad 4.1