Learn More
Sulfuro de cinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457757 250 g 250 g
11447757 1000 g 1000 g
11467757 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16296.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinc Sulfide is used as a friction material to carry sulfur, which hardens rotor surfaces and thereby reduces wear. Also in printing inks, UV-hardened systems, powder coatings, adhesives, insulating & sealing compounds, thermoplastic pigmentation, thermosets, flame resistant plastics, glass-fiber reinforced plastics, pigment concentrates, elastomers,. textile fibers, paper, mastics, lubricants, electroluminescent lamps, infrared windows, domes and optical elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de cinc se utiliza como material de fricción para transportar azufre, lo que endurece las superficies del rotor y, por lo tanto, reduce el desgaste. También en tintas de impresión, sistemas endurecidos por UV, recubrimientos en polvo, adhesivos, compuestos aislantes y de sellado, pigmentación termoplástica, productos termoestables, plásticos ignífugos, plásticos reforzados con fibra de vidrio, concentrados de pigmento, elastómeros, fibras textiles, papel, másticos, lubricantes, lámparas electroluminiscentes, ventanas infrarrojas, domos y elementos ópticos.
Solubilidad
Es insoluble en agua, soluble en ácidos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire y a la humedad. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-98-3
Fórmula molecular SZn
Peso molecular (g/mol) 97.44
Número MDL MFCD00011301
Clave InChI DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Specifications
Nombre del producto químico o material Zinc sulfide
Punto de fusión 1700°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal ZnS
Índice Merck 14,10160
Información de solubilidad It is insoluble in water,soluble in acids.
Nombre IUPAC sulfanilidenocinc
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.43
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 4.1