Learn More
Sulfato de zinc (solución en agua), TRC
Código de producto. 30450744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
30450744 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30450744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ439985250ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate
CAS 7733-02-0
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular O4SZn
Sinónimo Biolectra Zink, Biosanzink, Bonazen, Bufopto Zinc Sulfate, Complexonat, Honny Fresh 10P, Kreatol, Op-Thal-Zin, Optraex, Solvazinc, Solvezink, Sulfuric Acid Zinc Salt, Verazinc, White Vitriol, Z-Span, Zinc Sulfate, Zinc Sulfate (1:1), Zinc Sulfate (ZnSO4), Zinc Vitriol, Zinc(II) Sulfate, Zincaps, Zincate, Zinco, Zincomed, Zincteral
Fórmula InChI InChI=1S/H2O4S.Zn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
SMILES [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC cinc; sulfato
Peso molecular (g/mol) 161.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.8809