Learn More
Solución de sulfato de zinc, 0,1M, Solstice
Descripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc sulfate solution |
| CAS | 7733-02-0 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | O4SZn |
| Fórmula lineal | ZnSO4 |
| Número MDL | MFCD00011302 |
| Número UN | UN3082 |
| Sinónimo | zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex |
| Clave InChI | NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L |
| Mostrar más |