Learn More
Solución de sulfato de cinc, 0,1 M, grado de Farmacopea farmacopea Chem-Lab
Código de producto. 12608533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12608533 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 12608533 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL07.2618.1000
 Artículo restringido
En stock
Fabricado conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en los estándares del capítulo 4(4.2.2). Solución de sulfato de cinc, 0,1 M, grado de Farmacopea farmacopea Lab-Chem proporciona una fuente de cinc para titulaciones que se utiliza en el lab
El heptahidrato de sulfato de cinc es una fuente de cinc moderadamente soluble en agua y ácido y se utiliza en aplicaciones compatibles con los sulfatos. Esta solución contiene 28,754 g por litro (0,1 mol/litro).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate heptahydrate
CAS 7446-20-0, 7732-18-5
Color Incolora
% máx. CAS 3%
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
% mín. CAS 97%
Olor Inodoro
Densidad 1.01g/mL
Fórmula molecular H14O11SZn
Fórmula lineal H14O11SZn
Número MDL MFCD00149894
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formula Weight (peso de la fórmula) 287,54g/mol
Grado Farmacopea farmacopea Capítulo 4 (4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1mol/L (±0.0002 at 20°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfato 0.1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc sulfate