Learn More
Solución de sulfato de cinc, 0,1 M, Chem-Lab
Código de producto. 11943283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11943283 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11943283 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.2607.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    18.50€ / 1 litros
    Ahorro 9.60€
    34% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza en laboratorio para las titulaciones de los procesos de determinación de laboratorio. La solución de sulfato de cinc, 0,1 M, Chem-Lab proporciona una fuente de cinc apta para aplicaciones compatibles con los sulfatos, incluso en soluciones volu
El heptahidrato de sulfato de cinc es una fuente de cinc moderadamente soluble en agua y ácido y se utiliza en aplicaciones compatibles con los sulfatos. Esta solución contiene 28,754 g por litro (0,1 mol/litro).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate heptahydrate
CAS 7446-20-0, 7732-18-5
Color Incolora
% máx. CAS 3%
% mín. CAS 97%
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H14O11SZn
Fórmula lineal H14O11SZn
Número MDL MFCD00149894
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formula Weight (peso de la fórmula) 287,54g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1mol/L (±0.0002 at 20°C)
Olor Inodoro
Densidad 1.01g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfato 0.1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc sulfate