Learn More
Solución de sulfato de zinc, 0,05M, Solstice
Código de producto. 15624180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15624180 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15624180 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 344481L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    132.90€ / 1 litros
    Ahorro 17.10€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Edge
Volumétrico, 0,05 M de ZnSO4
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate solution
CAS 7733-02-0
Cantidad 1 L
Fórmula molecular O4SZn
Fórmula lineal ZnSO4
Número MDL MFCD00011302
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
Clave InChI NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC cinc; sulfato
Peso molecular (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Formula Weight (peso de la fórmula) 161,45g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate-7-hydrate