Learn More
Sulfato de zinc monohidrato, TRC
Código de producto. 30449545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449545 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30449545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ7664901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate Monohydrate
CAS 7446-19-7
Cantidad 1 g
Fórmula molecular H2O4S . Zn . H2O
Sinónimo Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;
SMILES O.[Zn].OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico;zinc;hidrato
Peso molecular (g/mol) 179.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9071