Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Código de producto. 15617590 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15617590 250 g Poly Bottle 250 g
15607590 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15617590 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 96495250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7446-19-7
Fórmula molecular H2O5SZn
Peso molecular (g/mol) 179.451
Número MDL MFCD00149893
Clave InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
Nombre IUPAC cinc;sulfato;hidrato
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate monohydrate
Punto de fusión 238°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal ZnSO4 · H2O
Número UN UN3077
Información de solubilidad In water 538g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.47g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (KT)
Olor Odorless
Envase Poly Bottle