Learn More
Sulfato de cinc monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656124 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656124 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10559993 250 g Frasco de plástico 250 g
10136813 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656124 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389800010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-19-7 | O4SZn·H2O | 179.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-19-7
Fórmula molecular O4SZn·H2O
Peso molecular (g/mol) 179.47
Número MDL MFCD00149893
Clave InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
Nombre IUPAC cinc;sulfato;hidrato
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate monohydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal ZnSO4·H2O
Índice Merck 15, 10359
Información de solubilidad Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.47
Porcentaje de pureza 99%
Identificación Confirmed (Zinc), Confirmed (Sulfate)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.