Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. 15693120 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15693120 500 g Poly Bottle 500 g
15683120 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15693120 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 307491500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
base de trazas de metal al ≥ 99,9 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-19-7
Fórmula molecular H2O5SZn
Peso molecular (g/mol) 179.451
Número MDL MFCD00149893
Clave InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
Nombre IUPAC cinc;sulfato;hidrato
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate Monohydrate
Punto de fusión 238°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal ZnSO4 · H2O
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.47g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (trace metals basis)
Envase Poly Bottle