Learn More
Sulfato de zinc heptahidrato, TRC
Código de producto. 30449944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449944 250 mg -
30450595 2.5 g 2.50 g
30454700 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ701633250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular O4 S . Zn . 7 H2 O
Peso molecular (g/mol) 287.58
Sinónimo Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), White vitriol, Zinc sulfate (ZnSO4) heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Zinc vitriol, Zinc(II) sulfate heptahydrate
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate heptahydrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.9548