Learn More
Sulfato de cinc heptahidrato, ACS, 99,0 a 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397728 100 g 100 g
11387728 500 g 500 g
11455000 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033399.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate
Punto de fusión 100°C
Nombre de nota heptahydrate
Forma física Masa
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-103.0%
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.54 (161.43 Anhydrous)
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.97
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate heptahydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulphate heptahydrate, zinc sulphate