Learn More
Zinc sulfate heptahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.0-103.0%, Solstice
Código de producto. 15691430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691430 4 x 5 kg paquete de 4
15671430 1 kg 1 Kg
15601440 5 kg 5 Kg
15611440 6 x 1 kg paquete de 6
15681430 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15691430 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 144554X5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.0-103.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate Heptahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 4 x 5 kg
Fórmula lineal ZnSO4 · 7H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.56
Porcentaje de pureza 99.0 to 103.0%
Grado puriss.