Learn More
Heptahidrato de sulfato de cinc, ≥99,0 %, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15628210 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15628210 100 g Poly bottle 100 g
15648210 500 g Poly bottle 500 Kg
15638210 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15628210 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor Z4750100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate heptahydrate
Punto de fusión ∼100°C
Color Incolora
pH 4.4 to 5.6 (at 20°C)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal ZnSO4 · 7H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.56g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Aspecto Crystalline
Densidad ∽1.96g/cu.cm at 20°C