Learn More
Zinc Sulfate Heptahydrate, 99.0 to 103.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15652120 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15652120 500 g Poly Bottle 500 g
15632120 100 g Poly Bottle 100 g
15642120 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15652120 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 221376500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate Heptahydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal ZnSO4 · 7H2O
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water, 965g/L at 20°C
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.56g/mol
Porcentaje de pureza 99.0 to 103.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle