Learn More
Sulfato de zinc heptahidratado, 99,0-102,0 %, (grado reactivo cristalino/ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11484682 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11484682 100 g
11494682 500 g
11404692 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484682 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219145280
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Nombre IUPAC sulfato de cinc (2+) heptahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate Heptahydrate
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-102.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.54
Grado Reactivo ACS