Learn More
Sulfato de cinc heptahidrato, 98 %
Código de producto. 11449733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449733 10 kg 10000 g
11429733 500 g 500 g
11439733 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12915.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287,54 g/mol
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Adecuado para el desarrollo de materiales para baterías.
Aplicaciones
El sulfato de cinc heptahidrato se utiliza muy a menudo como coagulante en la producción de rayón. Se aplica en la fabricación de impresión calico, la conservación de la madera y el litopón. Es la fuente de cinc que se suministra en alimentos para animales, fertilizantes y aerosoles agrícolas. Se utiliza como electrolito para agentes de tratamiento de superficies y el cincado. También se utiliza como mordiente para el teñido, conservante para piel y cuero y en medicina como astringente y emético.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol.
Notas
Incompatibles con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate heptahydrate
Punto de fusión 100°C
pH 4.4 to 6
Cantidad 10 kg
Fórmula lineal ZnSO4·7 H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,10159
Información de solubilidad Soluble aq. soln. and glycerol.
Nombre IUPAC sulfato de cinc (2+) heptahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.54 (161.43 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.97
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate heptahydrate
RU– Solo para uso en investigación