Learn More
Concentrado de sulfato de cinc, para solución estándar de 1 l, ZnSO4 0,1 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15673660 6 x 1 Ea. paquete de 6
15663660 1 Ea. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673660 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 320476X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
para solución estándar de 1 l, 0,1 M de ZnSO4
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7733-02-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular O4SZn
Peso molecular (g/mol) 161.44
Número MDL MFCD00011302
Clave InChI NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Nombre IUPAC cinc; sulfato
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 0.1 M ZnSO4
% máx. CAS 35.943%, 64.0570%
Forma física Concentración
Cantidad 6 x 1 Ea.
Fórmula lineal ZnSO4
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.45
Envase Ampolla
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulphate