Learn More
Sulfato de cinc, 7-hidrato, granulado, Farmacopea Estadounidense F. C. C., J.T. Baker™
Código de producto. 15538294 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15538294 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15538294 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 438401
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-08-2027
High-purity granular chemical meeting U.S.P. and F.C.C. standards for pharmaceutical and food applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate
Nombre de nota 7-Hydrate
CAS 7446-20-0
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.97kg
Fórmula molecular H14O11SZn
Número MDL MFCD00149894
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.56
Porcentaje de pureza 99.0 to 108.7%
Grado FCC/USP