Learn More
Sulfato de cinc, 7-hidrato, granulado, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Sulfate |
| Nombre de nota | 7-Hydrate |
| CAS | 7446-20-0 |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 1.97kg |
| Fórmula molecular | H14O11SZn |
| Número MDL | MFCD00149894 |
| Sinónimo | zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o |
| Mostrar más |