Learn More
Sulfato de cinc, 7-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15508294 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15508294 500 g Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15508294 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 438201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate
Nombre de nota 7-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.97kg
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.56
Porcentaje de pureza 99.0 to 103.0%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED