Learn More
Estearato de cinc, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10030370 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030370 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10030370 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor Z/1400/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 118°C
CAS 557-05-1
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C36H70O4Zn
Número MDL 13031
Sinónimo zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
Clave InChI XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc;octadecanoato
Peso molecular (g/mol) 632.332
PubChem CID 11178
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.34g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo