Learn More
Estearato de zinc, MP Biomedicals
Código de producto. 11403855 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11403855 100 g
1 options
Código de producto. 11403855 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522003080
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Stearate
CAS 557-05-1
Fórmula molecular C36H70O4Zn
Cantidad 100 g
Sinónimo zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
Clave InChI XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc;octadecanoato
Peso molecular (g/mol) 632.332
PubChem CID 11178
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.33