Learn More
Solución estándar de zinc, para AAS, 1 mg/ml de Zn en 2 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10790891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10790891 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10790891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.90€
    56.90€ / 500 ml
    Ahorro 4.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-66-6, 7647-01-0, 7732-18-5, 7646-85-7
Densidad 1.01g/mL
Forma física Líquido
Fórmula molecular Zn
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Zn (2+) in 2% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00011291
Color Incolora
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nombre IUPAC cinc
Peso molecular (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:30185
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.38
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc standard solution, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.