Learn More
Solución metálica estándar de cinc 1000 ppm, para ICP, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10714571 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10714571 500 mL Frasco de plástico de HDPE 500 ML
1 options
Código de producto. 10714571
Marca: Fisher Chemical J/8341/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Incolora
pH 1
CAS 7779-88-6
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Formulario Líquido
Fórmula molecular N2O6Zn
Número MDL 11291
Sinónimo zinc nitrate, celloxan, zinc dinitrate, nitric acid, zinc salt, unii-edo66f5u49, nitric acid, zinc salt 2:1, nitrate de zinc, x 4 nitrate, nitrate de zinc french, zinc nitrate zn no3 2
Clave InChI ONDPHDOFVYQSGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc;dinitrato
Peso molecular (g/mol) 189.388
PubChem CID 24518