Learn More
Objetivo de pulverización de cinc, 50,8 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc sputtering target |
| Nombre de nota | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| CAS | 7440-66-6 |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | Zn |
| Número MDL | MFCD00011291 |
| Sinónimo | dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Mostrar más |