Learn More
Objetivo de pulverización de cinc, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444865 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15444865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041655.KS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-66-6
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Zn
Número MDL MFCD00011291
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nombre IUPAC cinc
Peso molecular (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Porcentaje de pureza 99.99%