Learn More
Selenuro de cinc, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438807 10 g 10 g
11448807 50 g 50 g
11458807 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19947.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinc selenide is used to form II-VI light-emitting diodes and diode lasers. It is doped with chromium (ZnSe:Cr) has been used as an infrared laser gain medium. It is used as an infrared optical material. It is used in x-ray and gamma ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El selenuro de cinc se utiliza para formar diodos emisores de luz II-VI y láseres de diodos. Está dopado con cromo (ZnSe:Cr) y se ha utilizado como medio de ganancia de láser infrarrojo. Se utiliza como material óptico infrarrojo. Se usa en detectores de rayos X y rayos gamma.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315-09-9
Fórmula molecular SeZn
Peso molecular (g/mol) 144.35
Número MDL MFCD00011296
Clave InChI GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
Nombre IUPAC zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc selenide
Punto de fusión >1100°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3283
Índice Merck 14,10156
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.33
Olor Odorless
Densidad 5.42^1^5