Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ventana óptica de seleniuro de zinc de , 2mm de grosor, diám.: 12,7mm
Código de producto. 15487045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15487045 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15487045 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 045666.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ventana óptica
Material Seleniuro de zinc
Grosor (métrico) 2 mm
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 12,7mm