Learn More
Seleniuro de cinc, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657212 25 g Frasco de vidrio 25 g
10650395 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223640250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315-09-9
Fórmula molecular SeZn
Peso molecular (g/mol) 144.35
Número MDL MFCD00011296
Clave InChI GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
Nombre IUPAC zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc selenide
Punto de fusión >1100°C
Nombre de nota 99.99%
Color Amarillo
Forma física Polvo fino brillante
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal ZnSe
Índice Merck 15, 10356
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: decomposes in diluted nitric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.34
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales