Learn More
Selenuro de cinc, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364947 25 g 25 g
11354947 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041958.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315-09-9
Fórmula molecular SeZn
Peso molecular (g/mol) 144.35
Número MDL MFCD00011296
Clave InChI GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
Nombre IUPAC zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc selenide
Punto de fusión >1100°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3283
Índice Merck 14,10156
Información de solubilidad Insoluble in water; Decomposes in dilute HNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.33
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 5.42 g/mL at 15°C