Learn More
Varilla de cinc, 7 mm de diámetro, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
5 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
10 cm
5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307137 100 mm 10 cm
11317137 5 x 100 mm 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011471.DM
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-66-6 | Molecular Formula: Zn | Molecular Weight: 65.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc rod
Nombre de nota 7mm (0.3 in.) dia.
Cantidad 100 mm
Olor Odorless
Peso ≈2.74g/cm
Formulario Varilla, ≈2,74 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9985%