Learn More
Varilla de cinc, 3,18 mm de diámetro, 99,994 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
350 mm
Tamaño de la unidad:
350 mm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466545 350 mm 350 mm
1 options
Código de producto. 15466545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043695.HO
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc rod
Nombre de nota 3.18mm (0.125 in.) dia.
CAS 7440-66-6
Cantidad 350 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.57g/cm
Formulario Varilla, ≈0,57 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Zn
Número MDL MFCD00011291
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nombre IUPAC cinc
Peso molecular (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Porcentaje de pureza 99.994%