Learn More
Varilla de cinc, 10 mm de diámetro, 99,9998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
250 mm
50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357517 250 mm 250 mm
11347517 50 mm 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012718.DT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc rod
Nombre de nota 10mm (0.39 in.) dia.
Cantidad 250 mm
Olor Odorless
Peso ≈5.60g/cm
Formulario Varilla, ≈5,60 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9998%